Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide α-linolénique ≥70% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

L0050-25ML
TCIAL0050-25MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAL0050-25ML
Acide α-linolénique ≥70% (par GC)
Acide α-linolénique


Formule: C₁₈H₃₀O₂
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: –11°C
Densité: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065720
Numéro CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 14,05506
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3110e605d58280b0faa07ded13adfb1c3aa2b508&vid=3110e605d58280b0faa07ded13adfb1c3aa2b508&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité