Vert clair SF
Fournisseur: TCI
L0054-25G
TCIAL0054-25GEA 116 EUR InStock
TCIAL0054-25G
Vert clair SF
Vert clair SF
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MW: 792,86 g/mol
Point de fusion: 288…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012121
Numéro CAS: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 14,05485
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c403b28b5c16c58cf1b2de27c49b38e65cb5d630&vid=c403b28b5c16c58cf1b2de27c49b38e65cb5d630&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 631.0 to 635.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 631.0 to 635.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité