Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lake red CBA

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(4-Chloro-o-sulpho-5-tolylazo)-2-naphthol Barium Salt

L0074-25G
TCIAL0074-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAL0074-25G
Lake red CBA
Lake red CBA


Formule: C₃₄H₂₆Cl₂N₄O₈S₂
MW: 888,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941571
Numéro CAS: 5160-02-1
EINECS: 225-935-3
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44cae531ff8f90cb836b6f95132be55c0d1d03a5&vid=44cae531ff8f90cb836b6f95132be55c0d1d03a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Lambda max. 481.0 to 485.0 nm (EG:DMSO=1:2)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (EG:DMSO=1:2, 481.0 to 485.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité