Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,4-Pentanedionato)lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Lithium acetylacetonate, Acetylacetone lithium salt

L0080-25G
TCIAL0080-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAL0080-25G
(2,4-Pentanedionato)lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2,4-Pentanedionato)lithium


Formule: C₅H₇LiO₂
MW: 106,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013496
Numéro CAS: 18115-70-3
EINECS: 242-008-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité