Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Laccaic acid (de lacca)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Shellac red color, Natural red 25

L0095-25G
TCIAL0095-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAL0095-25G
Laccaic acid (de lacca)
Laccaic acid


Numéro MDL: MFCD00071249
Numéro CAS: 60687-93-6
Merck Index: 14,05330
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 485.0 to 490.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 130 (H2O, 485.0 to 490.0 nm)
Water max. 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité