Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lobeline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

L0096-1G
TCIAL0096-1GEA 201 EUR InStock
TCIAL0096-1G
Lobeline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lobeline hydrochloride


Formule: C₂₂H₂₇NO₂
MW: 373,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082455
Numéro CAS: 134-63-4
EINECS: 205-150-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05551
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -60.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité