Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl laurate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl dodecanoate, Lauric Acid Benzyl Ester, Benzyl Laurate

L0107-25ML
TCIAL0107-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAL0107-25ML
Benzyl laurate ≥98.0% (par GC)
Benzyl laurate


Formule: C₁₉H₃₀O₂
MW: 290,45 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 10°C
Point d'éclair: 171°C
Numéro MDL: MFCD00026558
Numéro CAS: 140-25-0
EINECS: 205-405-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité