Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Linoleoyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

L0113-1G
TCIAL0113-1GEA 142 EUR InStock
TCIAL0113-1G
Linoleoyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Linoleoyl chloride


Formule: C₁₈H₃₁ClO
MW: 298,90 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151403
Numéro CAS: 7459-33-8
EINECS: 231-233-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité