Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoamyl lactate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isopentyl Lactate, Lactic Acid Isoamyl Ester

L0117-25ML
TCIAL0117-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAL0117-25ML
Isoamyl lactate ≥98.0% (par GC)
Isoamyl lactate


Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Numéro MDL: MFCD00046638
Numéro CAS: 19329-89-6
EINECS: 242-966-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55918a8966b1fefbd65fd34520126d72d04db0c4&vid=55918a8966b1fefbd65fd34520126d72d04db0c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité