Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Lysine dichlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Lys-OH.2HCl, 2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride, DL-Lysine 2HCl

L0130-25G
TCIAL0130-25GEA 225 EUR InStock
TCIAL0130-25G
DL-Lysine dichlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Lysine dichlorhydraté


Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
MW: 219,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037587
Numéro CAS: 617-68-5
EINECS: 210-523-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856e85ebc1539edae8d9783d6dd7e379693fc6d8&vid=856e85ebc1539edae8d9783d6dd7e379693fc6d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité