L(+)-Lysine dichlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0131-25G
TCIAL0131-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAL0131-25G
L(+)-Lysine dichlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Lysine dichlorhydraté
Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
Point de fusion: 200.2 °C
Numéro MDL: MFCD00066389
Numéro CAS: 657-26-1
EINECS: 211-518-3
Merck Index: 14,05636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a393a7557ff98f81804e76c6d4b4ff598693bf00&vid=a393a7557ff98f81804e76c6d4b4ff598693bf00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité