Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrafluoroborate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

L0133-25G
TCIAL0133-25GEA 129 EUR InStock
TCIAL0133-25G
Tétrafluoroborate de lithium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrafluoroborate de lithium


Formule: BF₄Li
MW: 93,74 g/mol
Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011087
Numéro CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05543
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité