Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lactulose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

L0140-25G
TCIAL0140-25GEA 88 EUR InStock
TCIAL0140-25G
Lactulose ≥98.0% (par HPLC)
Lactulose


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Numéro MDL: MFCD00151469
Numéro CAS: 4618-18-2
EINECS: 225-027-7
Merck Index: 14,05346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -53.0 deg (C=4, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité