Vert clair SF indicateur
Fournisseur: TCI
L0141-1G
TCIAL0141-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0141-1G
Vert clair SF indicateur
Vert clair SF
Formerly Food Green No.2, indicator for assay of Food Yellow No.4 (Tartrazine)
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Numéro MDL: MFCD00012121
Numéro CAS: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 14,05485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 630.0 to 634.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 630.0 to 634.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité