Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Linalool oxide (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

L0143-25ML
TCIAL0143-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAL0143-25ML
Linalool oxide (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Linalool oxide (mixture of isomers)


Formule: C₁₀H₁₈O₂
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00053543
Numéro CAS: 60047-17-8
EINECS: 262-038-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité