Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydroborate de lithium ∼4 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

L0186-100ML
TCIAL0186-100MLEA 308 EUR InStock
TCIAL0186-100ML
Tétrahydroborate de lithium ∼4 mol/L dans le THF
Tétrahydroborate de lithium


Formule: H₄BLi
Point d'éclair: –18°C
Numéro MDL: MFCD00011088
Numéro CAS: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,05525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33b96c79fd10e9bc2c5fcbd6d161e9135c9b309b&vid=6268e056ea52f9e98ad560ba8836f1be78cb07d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Gasburet method) 9.5 to 11.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité