D-Leucine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Leu-OBzl.TosOH, H-D-Leu-OBzl·TosOH, H-D-Leu-OBzl.Tos-OH
L0194-5G
TCIAL0194-5GEA 66 EUR InStock
TCIAL0194-5G
D-Leucine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Leucine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 393,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066116
Numéro CAS: 17664-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of p-TS)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (C=2, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité