Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium chlorure 2,3% ∼0.5 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

L0222-100ML
TCIAL0222-100MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAL0222-100ML
Lithium chlorure 2,3% ∼0.5 mol/L dans le THF
Lithium chlorure


Formule: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
ONU: 2056
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05528
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 2.3 to 2.6 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité