Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Loxoprofen ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

L0244-5G
TCIAL0244-5GEA 105 EUR InStock
TCIAL0244-5G
Loxoprofen ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Loxoprofen


Formule: C₁₅H₁₈O₃
Point de fusion: 111°C
Numéro MDL: MFCD00864331
Numéro CAS: 68767-14-6
Merck Index: 14,05589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité