Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lynestrenol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 19-Nor-4-pregnen-20-yn-17beta-ol

L0246-1G
TCIAL0246-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAL0246-1G
Lynestrenol ≥98.0% (par HPLC)
Lynestrenol


Formule: C₂₀H₂₈O
MW: 284,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051135
Numéro CAS: 52-76-6
EINECS: 200-151-4
Merck Index: 14,05629
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.5 to -11.0 deg (C=3.6, EtOH (96vol%))

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité