Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Letrozole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bis(4-cyanophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 4,4'-(1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile

L0248-1G
TCIAL0248-1GEA 113 EUR InStock
TCIAL0248-1G
Letrozole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Letrozole


Formule: C₁₇H₁₁N₅
MW: 285,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866241
Numéro CAS: 112809-51-5
Merck Index: 14,05450
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35222617970f82ae6c7be78d23710da4d6273107&vid=35222617970f82ae6c7be78d23710da4d6273107&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité