tert-Butanolate de lithium ∼10% ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
L0253-100ML
TCIAL0253-100MLEA 116 EUR InStock
TCIAL0253-100ML
tert-Butanolate de lithium ∼10% ∼1 mol/L dans le THF
Lithium tert-butanolate
Formule: C₄H₉LiO
Densité: 0.89
Numéro MDL: MFCD00050479
Numéro CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da24e69d234890b06b5fb12dd031ed7ea1bfaa47&vid=669c2b76e33cea6e27d87e14f0b29a496724e416&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 9.6 to 10.2 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité