Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Linalyl propionate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propionic Acid Linalyl Ester

L0265-25ML
TCIAL0265-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAL0265-25ML
Linalyl propionate ≥97.0% (par GC)
Linalyl propionate


Formule: C₁₃H₂₂O₂
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00048607
Numéro CAS: 144-39-8
EINECS: 205-627-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e005f9dd161380b86de9d861232a5d95434361d2&vid=e005f9dd161380b86de9d861232a5d95434361d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité