Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Linomide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-N,1-dimethyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, Roquinimex

L0270-10MG
TCIAL0270-10MGEA 137 EUR InStock
TCIAL0270-10MG
Linomide ≥98.0% (par HPLC)
Linomide


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₃
MW: 308,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866331
Numéro CAS: 84088-42-6
Merck Index: 14,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a1b94e5980a076255ebe66da2f5356c9cbd8514&vid=3a1b94e5980a076255ebe66da2f5356c9cbd8514&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité