Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Linalyl butyrate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyric acid Linalyl Ester, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl butyrate

L0275-5ML
TCIAL0275-5MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0275-5ML
Linalyl butyrate ≥97.0% (par GC)
Linalyl butyrate


Formule: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224,34 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00048716
Numéro CAS: 78-36-4
EINECS: 201-109-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c333ea4eb45f7094bf94dc27712e2ed874ebbc07&vid=c333ea4eb45f7094bf94dc27712e2ed874ebbc07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité