Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lacidipine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-Diethyl 4-(2-(3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

L0276-1G
TCIAL0276-1GEA 340 EUR InStock
TCIAL0276-1G
Lacidipine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Lacidipine


Formule: C₂₆H₃₃NO₆
MW: 455,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865936
Numéro CAS: 103890-78-4
Merck Index: 14,05331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb208d01a4068aac585c7ef76fe01b2b3a2b019e&vid=eb208d01a4068aac585c7ef76fe01b2b3a2b019e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité