Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium (Fluorosulphonyl)(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

L0295-1G
TCIAL0295-1GEA 198 EUR InStock
TCIAL0295-1G
Lithium (Fluorosulphonyl)(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium (Fluorosulphonyl)(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: CF₄LiNO₄S₂
Point de fusion: 100°C
Numéro MDL: MFCD30725760
Numéro CAS: 192998-62-2
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b9676c10ff73b0b2513befa13b826f3798a234&vid=16b9676c10ff73b0b2513befa13b826f3798a234&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité