Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lipoamido-PEG12-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

L0314-100MG
TCIAL0314-100MGEA 390 EUR InStock
TCIAL0314-100MG
Lipoamido-PEG12-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC)
Lipoamido-PEG12-carboxylic acid


Formule: C₃₅H₆₇NO₁₅S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2407442-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 50.60 to 53.70 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité