Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Luzindole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

L0316-25MG
TCIAL0316-25MGEA 106 EUR InStock
TCIAL0316-25MG
Luzindole ≥98.0% (par HPLC)
Luzindole


Formule: C₁₉H₂₀N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00672498
Numéro CAS: 117946-91-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e3289f1617bc2ab82f55bdd1a787818a7bfa54&vid=04e3289f1617bc2ab82f55bdd1a787818a7bfa54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité