Monosodium maleate trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0016-25G
TCIAM0016-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0016-25G
Monosodium maleate trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Monosodium maleate trihydrate
Formule: C₄H₄O₄
Numéro MDL: MFCD00070246
Numéro CAS: 3105-55-3
EINECS: 221-461-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 26.0 to 30.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité