Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orangé de méthyle 0,1% dans l'eau pour titrage

Fournisseur: TCI

M0017-500ML
TCIAM0017-500MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0017-500ML
Orangé de méthyle 0,1% dans l'eau pour titrage
Orangé de méthyle


Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 14,06105
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277f86297a2d82b35756fb18bd3e201f63b773cd&vid=cab60c5c7ebee432b569bcc6df70e7d986788dd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Transition interval (pH) (yellowish red)3.1 to 4.4 (redish yellow)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité