Dimethyl-DL-malate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Apple Acid Dimethyl Ester, DL-Malic Acid Dimethyl Ester
M0025-10G
TCIAM0025-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM0025-10G
Dimethyl-DL-malate ≥97.0% (par GC)
Dimethyl-DL-malate
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00025868
Numéro CAS: 1587-15-1
EINECS: 216-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité