Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropyl malonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Malonic Acid Dipropyl Ester

M0034-25G
TCIAM0034-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM0034-25G
Dipropyl malonate ≥98.0% (par GC)
Dipropyl malonate


Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point de fusion: -77°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00059406
Numéro CAS: 1117-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52b62d21f57339dc8dce0479c491fdd081631a4c&vid=52b62d21f57339dc8dce0479c491fdd081631a4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité