Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (II) dihydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0042-25G
TCIAM0042-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM0042-25G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (II) dihydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (II) dihydraté


Formule: C₁₀H₁₄MnO₄·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00000022
Numéro CAS: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88dd18dac68cb5a0fdab1f428ab22ca8c75974ce&vid=b493ef5a90d49e31eafcb62ec4d8b98531ad347c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 9.5 to 14.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité