Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mannose-6-phosphate barium salt hydrate ≥85.0% (P)

Fournisseur: TCI
Attention

M0046-100MG
TCIAM0046-100MGEA 212 EUR InStock
TCIAM0046-100MG
Mannose-6-phosphate barium salt hydrate ≥85.0% (P)
Mannose-6-phosphate barium salt hydrate


Formule: C₆H₁₃O₉P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067376
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cb788162f1ae4c9e1907f005afd04bc3aeff546&vid=b040fa01abb006f82e5622b94977fa9f40bceb8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 85.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +5.0 deg (C=1, H2O)
Water max. 11.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité