Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.8% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

M0097-500ML
TCIAM0097-500MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0097-500ML
Méthanol ≥99.8% (par GC) pour spectrophotométrie
Méthanol


Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 14,05957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fa795aaae281a446a21f293e2994684fb82bac&vid=981f772ebd67e33f6604fe534736ae3bdfb226e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.8 %
Absorbance (210nm) max. 0.700
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité