DL-Methionine sulphoxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0101-5G
TCIAM0101-5GEA 66 EUR InStock
TCIAM0101-5G
DL-Methionine sulphoxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Methionine sulphoxide
Formule: C₅H₁₁NO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002620
Numéro CAS: 62697-73-8
EINECS: 263-700-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ad406149beae2d95212af659a00035c17dcffa&vid=c5ad406149beae2d95212af659a00035c17dcffa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité