Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane

M0125-25ML
TCIAM0125-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAM0125-25ML
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Méthoxy-1,2-propanediol


Formule: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004719
Numéro CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b78f85fd749052f10484160d47f6f7f94b5f7f1&vid=8b78f85fd749052f10484160d47f6f7f94b5f7f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité