Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthylacétamide ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-methylacetamide

M0133-25G M0133-250G
TCIAM0133-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0133-25G TCIAM0133-250G
N-Méthylacétamide ≥99.0% (par GC)
N-Méthylacétamide


Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Numéro MDL: MFCD00008683
Numéro CAS: 79-16-3
EINECS: 201-182-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2999c446d8b01f179e04ac98a8b886f46026ec0c&vid=2999c446d8b01f179e04ac98a8b886f46026ec0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité