Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methylacétanilide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

M0134-25G
TCIAM0134-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM0134-25G
N-Methylacétanilide ≥98.0% (par GC, azote total)
N-Methylacétanilide


Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD00026181
Numéro CAS: 579-10-2
EINECS: 209-436-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d99008e1f85fb4071990846a9fd262613aee874&vid=8d99008e1f85fb4071990846a9fd262613aee874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité