Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methylamino)azobenzene

Fournisseur: TCI
Attention

M0143-5G
TCIAM0143-5GEA 130 EUR InStock
TCIAM0143-5G
4-(Methylamino)azobenzene
4-(Methylamino)azobenzene


Formule: C₁₃H₁₃N₃
Numéro MDL: MFCD00059198
Numéro CAS: 621-90-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité