Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthylanthranilate de méthyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate

M0155-25G
TCIAM0155-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0155-25G
N-Méthylanthranilate de méthyle ≥95.0% (par GC)
N-Méthylanthranilate de méthyle


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Densité: 1,12 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 138°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017183
Numéro CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=702897aa123d83b169e6b0f7da7e2afa61599884&vid=702897aa123d83b169e6b0f7da7e2afa61599884&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité