Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2-Méthyl-1-butanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: sec-Butylcarbinol, active-Amyl alcohol

M0170-25ML
TCIAM0170-25MLEA 110 EUR InStock
TCIAM0170-25ML
(S)-(-)-2-Méthyl-1-butanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-2-Méthyl-1-butanol


Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8279 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064299
Numéro CAS: 1565-80-6
EINECS: 216-366-1
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338ff025ed8ed56bdc1fd24927b9c3b7cdf7b7f3&vid=338ff025ed8ed56bdc1fd24927b9c3b7cdf7b7f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.3 to -6.2 deg(neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité