Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Butylméthylamine ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Butylmethylamine, N-Methylbutylamine

M0179-25ML
TCIAM0179-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0179-25ML
Butylméthylamine ≥93.0% (par GC)
Butylméthylamine


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 2°C
Numéro MDL: MFCD00009426
Numéro CAS: 110-68-9
EINECS: 203-791-2
ONU: 2945
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09865ac6b2cc87982a2b7eafe1701f0ad0d278b5&vid=09865ac6b2cc87982a2b7eafe1701f0ad0d278b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité