Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthylcoumarine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-2-benzopyrone, 6-Methyl-2H-chromen-2-one

M0189-25G
TCIAM0189-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0189-25G
6-Méthylcoumarine ≥99.0% (par GC)
6-Méthylcoumarine


Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 72…74 °C
Numéro MDL: MFCD00006875
Numéro CAS: 92-48-8
EINECS: 202-158-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c543e35a580336db8496c2cbf1f795326cbaff66&vid=c543e35a580336db8496c2cbf1f795326cbaff66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité