Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-1,3-dioxane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0209-25ML
TCIAM0209-25MLEA 112 EUR InStock
TCIAM0209-25ML
4-Methyl-1,3-dioxane ≥99.0% (par GC)
4-Methyl-1,3-dioxane


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00006569
Numéro CAS: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0c3c5a9fcbbcce9f63515b0bcb0370fbe89c77&vid=ae0c3c5a9fcbbcce9f63515b0bcb0370fbe89c77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité