Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Senda chrome AL pour détermination colorimétrique de l'aluminium

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-[1-(3-Carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ethyl]-2-hydroxybenzoic Acid

M0225-1G
TCIAM0225-1GEA 509 EUR InStock
TCIAM0225-1G
Senda chrome AL pour détermination colorimétrique de l'aluminium
Senda chrome AL


Numéro MDL: MFCD00059576
Numéro CAS: 69989-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Molar absorbance (Al complex) min. 6,000 (518.0 to 530.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité