Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-2-hexanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0234-10ML
TCIAM0234-10MLEA 544 EUR InStock
TCIAM0234-10ML
3-Méthyl-2-hexanone ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-hexanone


Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00039948
Numéro CAS: 2550-21-2
EINECS: 219-846-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f37ce61d61b2f7acc9be3d57800307a3cd8b3009&vid=f37ce61d61b2f7acc9be3d57800307a3cd8b3009&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité