Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthylcyclohexane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

M0244-100ML
TCIAM0244-100MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAM0244-100ML
Méthylcyclohexane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Méthylcyclohexane


Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –127°C
Densité: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e65263ce5a94d084d9104bfb94ec0990f8c0c10c&vid=95c6919daca2275b8f31a059157a702d3e499148&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (220nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.200

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité