Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Methionylglycine

Fournisseur: TCI

M0250-1G
TCIAM0250-1GEA 161 EUR InStock
TCIAM0250-1G
L-Methionylglycine
Protéines et Peptides
  • Melting point: 212 °C
  • Purity (Nonaqueous titration): Min. 95.0%
  • Specific rotation [a]20/D: 85.0 to 90.0° (C=2, Water)
  • Solubility in water: almost transparency
  • EINECS: 238-487-9

Other Product Names / Synonyms: H-Met-Gly-OH


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité